Få mere at vide
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10480921 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10480921 1 g Glass bottle 1g
10301624 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10480921 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 319720010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 88-30-2
Molekylær formel C7H4F3NO3
Molekylvægt (g/mol) 207.11
MDL nummer MFCD00014714
InChI nøgle ZEFMBAFMCSYJOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-3-trifluoromethyl phenol, lamprecide, lamprecid, 5-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride, dowlap f, 3-trifluoromethyl-4-nitrophenol, phenol, 4-nitro-3-trifluoromethyl, usaf ma-6, caswell no. 890, tfm piscicide
PubChem CID 6931
IUPAC navn 4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 72°C to 79°C
Farve Yellow
Kogepunkt 135°C to 138°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel O2NC6H3(CF3)OH
Mængde 1 g
Merck Index 15, 9401
Formel vægt 207.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder