Få mere at vide
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol, 97%
Artikelnummer. 11398045
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398045 1 g 1g
11308055 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398045 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08228.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 88-30-2 | C7H4F3NO3 | 207,108 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-30-2
Molekylær formel C7H4F3NO3
Molekylvægt (g/mol) 207.108
MDL nummer MFCD00014714
InChI nøgle ZEFMBAFMCSYJOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-3-trifluoromethyl phenol, lamprecide, lamprecid, 5-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride, dowlap f, 3-trifluoromethyl-4-nitrophenol, phenol, 4-nitro-3-trifluoromethyl, usaf ma-6, caswell no. 890, tfm piscicide
PubChem CID 6931
IUPAC navn 4-nitro-3-(trifluormethyl)phenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
Smeltepunkt 74 °C til 77 °C
Kogepunkt 135 °C til 138 °C (0,01 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2053698
Merck Index 14,9253
Formel vægt 207.11
Procent renhed 97%