Få mere at vide
4-nitro-3-(trifluormethyl)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444874
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444874 1 g 1g
11454874 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11444874 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13798.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 393-11-3 | C7H5F3N2O2 | 206.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 393-11-3
Molekylær formel C7H5F3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 206.12
MDL nummer MFCD00014717
InChI nøgle UTKUVRNVYFTEHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-nitrobenzotrifluoride, 3-amino-6-nitrobenzotrifluoride, benzenamine, 4-nitro-3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-nitroaniline, 2-nitro-5-amino benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-nitroanilide, flu-1, 3-amino-6-nitro benzotrifluoride
PubChem CID 94955
IUPAC navn 4-nitro-3-(trifluormethyl)anilin
SMIL NC1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Smeltepunkt 125 °C til 128 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2650702
Formel vægt 206.13
Procent renhed 98%