Få mere at vide
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%
Artikelnummer. 11372987
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372987 1 g 1g
11382987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11372987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16318.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 320-47-8 | C8H3F3N2O2 | 216.119 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 320-47-8
Molekylær formel C8H3F3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 216.119
MDL nummer MFCD01075729
InChI nøgle AGKQJEFSEQHGTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-cyano-5-nitrobenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzonitrile, benzonitrile, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem4821, acmc-1ctuy, buttpark 91\04-59, 4-cyano-3-trifluoromethyl nitrobenzene
PubChem CID 2775783
IUPAC navn 4-nitro-2-(trifluormethyl)benzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Smeltepunkt 50°C to 54°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2281014
Formel vægt 216.12
Procent renhed 98%