Få mere at vide
4-nitro-2-(trifluormethyl)benzoesyre, 97 %
Artikelnummer. 15447998
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447998 5 g 5g
15437998 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61452.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
CAS: 320-37-6 | C8H4F3NO4 | 235,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 320-37-6
Molekylær formel C8H4F3NO4
Molekylvægt (g/mol) 235.12
MDL nummer MFCD04039246
InChI nøgle BPCKZQCTLCTDST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, pubchem1342, ksc496i1p, rarechem al bo 1444, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzoic acid
PubChem CID 2782737
IUPAC navn 4-nitro-2-(trifluormethyl)benzoesyre
SMIL OC(=O)C1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 128 °C til 132 °C
Farve Gul
Mængde 5 g
Formel vægt 235.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver