Få mere at vide
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin, 98%
Artikelnummer. 11334404
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334404 25 g 25g
11324404 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11334404 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00977.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 121-01-7 | C7H5F3N2O2 | 206,124 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-01-7
Molekylær formel C7H5F3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 206.124
MDL nummer MFCD00007365
InChI nøgle HOTZLWVITTVZGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl aniline, 2-amino-5-nitro-trifluorobenzene, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzenamine, 4-nitro-a,a,a-trifluoro-o-toluidine, benzenamine, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 5-nitro-2-aminobenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-nitroaniline, a,a,a-trifluoro-4-nitro-o-toluidine
PubChem CID 67128
IUPAC navn 4-nitro-2-(trifluormethyl)anilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Smeltepunkt 90 °C til 93 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2121347
Formel vægt 206.13
Procent renhed 98%