missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-N-Propylbenzaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30428029
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428029 1 g
30424496 500 mg
30411260 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428029 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8353181G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 28785-06-0
Molekylær formel C10 H12 O
Molekylvægt (g/mol) 148.2017
Synonym 4-n-Propylbenzaldehyde, Benzaldehyde, p-propyl- (8CI), 4-Propylbenzaldehyde, 4-(n-Propyl)benzaldehyde, [4-Propylphenyl]methanone, p-Propylbenzaldehyde, Benzaldehyde, 4-propyl-
IUPAC navn 4-propylbenzaldehyde
SMIL CCCc1ccc(C=O)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-n-Propylbenzaldehyde
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O/c1-2-3-9-4-6-10(8-11)7-5-9/h4-8H,2-3H2,1H3
Formel vægt 148.0888
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.