Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4'-n-Propylacetophenone, 97%
Artikelnummer. 11354474
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354474 25 g 25g
11364474 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354474 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L01144.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 2932-65-2
Molekylær formel C11H14O
Molekylvægt (g/mol) 162.23
MDL nummer MFCD00041359
InChI nøgle ZNBVIYMIVFKTIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-propylacetophenone, 1-4-propylphenyl ethan-1-one, 1-4-propylphenyl ethanone, 4'-propylacetophenone, ethanone, 1-4-propylphenyl, 4-n-propylacetophenone, 4'-n-propylacetophenone, 1-acetyl-4-propylbenzene, p-propylacetophenon, p-n-propylacetophenone
PubChem CID 76236
IUPAC navn 1-(4-propylphenyl)ethanone
SMIL CCCC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-n-Propylacetophenone
Tæthed 0.98
Kogepunkt 251°C to 252°C
Brydningsindeks 1.5225
Mængde 25 g
Beilstein 1858604
Formel vægt 162.23
Procent renhed 97%