Få mere at vide
4-n-propoxybenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11451497
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11451497 25 g 25g
11441497 5 g 5g
11461497 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24958.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 5438-19-7 | C10H12O3 | 180,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5438-19-7
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.20
MDL nummer MFCD00013989
InChI nøgle GDFUWFOCYZZGQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-propoxybenzoic acid, 4-n-propoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-propoxy, 4-n-propyloxybenzoic acid, 4-propoxy-benzoic acid, benzoic acid, p-propoxy, p-propyloxybenzoic acid, pubchem2681, 4-propoxy benzoic acid, p-carboxyphenoxy propane
PubChem CID 138500
IUPAC navn 4-propoxybenzoesyre
SMIL CCCOC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Propoxybenzoic acid
Smeltepunkt 145 °C til 147 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2208387
Formel vægt 180.2
Procent renhed 98%