Få mere at vide
4-n-propoxybenzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11322736
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322736 25 g 25g
11312736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08822.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5736-85-6 | C10H12O2 | 164,204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5736-85-6
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.204
MDL nummer MFCD00014134
InChI nøgle FGXZWMCBNMMYPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-propoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-propoxy, 4-n-propoxybenzaldehyde, propoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-propoxy, p-n-propoxy benzaldehyde, p-n-propoxybenzaldehyde, 4-propoxybenzaldehyde, 4-n-propyloxybenzaldehyde, wln: vhr do3
PubChem CID 79812
IUPAC navn 4-propoxybenzaldehyd
SMIL CCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Propoxybenzaldehyde
Tæthed 1.039
Kogepunkt 129 °C til 130 °C (9 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.548
Mængde 25 g
Beilstein 743408
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 164.2
Procent renhed 97%