Få mere at vide
4-n-propoxyanilin, 97%
Artikelnummer. 15491238
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491238 1 g 1g
15401248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55096.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
CAS: 4469-80-1 | C9H13NO | 151,21 g/mol
4-n-propoxyanilin anvendes som reaktant til fremstilling af aggrecanasehæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-n-propoxyanilin anvendes som reaktant til fremstilling af aggrecanasehæmmere.
Opløselighed
Lidt opløselig (1,3 g/L ved 25 °C).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4469-80-1
Molekylær formel C9H13NO
Molekylvægt (g/mol) 151.21
MDL nummer MFCD00043621
InChI nøgle DWOIGSLSPPLRKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-propoxyaniline, benzenamine, 4-propoxy, 4-n-propoxyaniline, 4-propoxyphenyl amine hydrochloride, 4-propoxyphenylamine, hydrochloride, 4-propyloxyaniline, 4-propoxybenzenamine, 4-propoxy-phenylamine
PubChem CID 78221
IUPAC navn 4-propoxyanilin
SMIL CCCOC1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Propoxyaniline
Farve Brun
Flammepunkt 110 °C (230 °F)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Let opløseligt (1,3 g/L ved 25 °C).
Formel vægt 151.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-n-Propoxyaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-n-Propoxyaniline