Få mere at vide
4-n-Pentylbenzoic acid, 99%
Artikelnummer. 11430003
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430003 5 g 5g
11440003 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430003 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12086.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 26311-45-5 | C12H16O2 | 192.258 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26311-45-5
Molekylær formel C12H16O2
Molekylvægt (g/mol) 192.258
MDL nummer MFCD00002572
InChI nøgle CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-pentyl, 4-n-pentylbenzoic acid, p-pentylbenzoic acid, 4-amylbenzoic acid, p-amylbenzoic acid, para-pentylbenzoic acid, benzoic acid, p-pentyl, 4-pentyl benzoic acid, p-n-pentylbenzoic acid, 4-pentylbenzoicacid
PubChem CID 33479
IUPAC navn 4-pentylbenzoesyre
SMIL CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Pentylbenzoic acid
Mængde 5 g
Beilstein 2044798
Formel vægt 192.26
Procent renhed 99%