Få mere at vide
4-n-Pentylbenzaldehyd, 95%
Artikelnummer. 11387286
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387286 5 g 5g
11377286 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09208.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6853-57-2 | C12H16O | 176,259 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6853-57-2
Molekylær formel C12H16O
Molekylvægt (g/mol) 176.259
MDL nummer MFCD00043599
InChI nøgle NQVZPRUSNWNSQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-pentylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-pentyl, 4-n-pentylbenzaldehyde, p-amylbenzaldehyde, 4-n-amylbenzaldehyde, p-n-pentylbenzaldehyde, p-pentyl-benzaldehyde, p-n-pentylben-zaldehyde, p-pentylbenzaldehyde, i
PubChem CID 23290
IUPAC navn 4-pentylbenzaldehyd
SMIL CCCCCC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Pentylbenzaldehyde
Kogepunkt 142 °C til 144 °C (2 mmHg)
Brydningsindeks 1.5215
Mængde 5 g
Beilstein 1869642
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 176.26
Procent renhed 95%