Få mere at vide
4'-n-Octyloxybiphenyl-4-carboxylsyre, 99%
Artikelnummer. 11465846
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465846 5 g 5g
11455846 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22216.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 59748-18-4 | C21H26O3 | 326,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59748-18-4
Molekylær formel C21H26O3
Molekylvægt (g/mol) 326.44
MDL nummer MFCD00192369
InChI nøgle YNBBQLUKHHSKPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-octyloxy-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-octyloxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4-n-octyloxybiphenyl-4'-carboxylic acid, 4'-octyloxy biphenyl-4-carboxylic acid, 4-4-octyloxyphenyl benzoic acid, 4-4-octoxyphenyl benzoic acid, 4-4-octyloxy phenyl benzoic acid, 4-octyloxybiphenyl-4'carboxylic acid
PubChem CID 2802556
IUPAC navn 4-(4-octoxyphenyl)benzoesyre
SMIL CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-n-Octyloxybiphenyl-4-carboxylic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 326.44
Procent renhed 99%