Få mere at vide
4-n-Octyloxybenzonitril, 98%
Artikelnummer. 11475243
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475243 100 g 100g
11455243 5 g 5g
11465243 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11475243 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12843.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 88374-55-4 | C15H21NO | 231,339 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88374-55-4
Molekylær formel C15H21NO
Molekylvægt (g/mol) 231.339
MDL nummer MFCD00043483
InChI nøgle GFNSBTARZPEIPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-octyloxybenzonitrile, p-octyloxybenzonitrile, 4-octyloxy benzonitrile, 4-octyloxybenzonitrile, p-octyloxy benzonitrile, 4-octyloxybenzenecarbonitrile, 4-n-octyloxycyanobenzene, 4-octyloxy benzonitrile #
PubChem CID 145161
IUPAC navn 4-octoxybenzonitril
SMIL CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Octyloxybenzonitrile
Smeltepunkt 24 °C til 26 °C
Tæthed 0.937
Kogepunkt 171 °C til 173 °C (2 mmHg)
Brydningsindeks 1.51
Mængde 100 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2844884
Formel vægt 231.34
Procent renhed 98%