Få mere at vide
4-n-Octyloxybenzaldehyd, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-n-Octyloxybenzaldehyde |
| Tæthed | 0.982 |
| Kogepunkt | 140 °C til 142 °C (0,1 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.522 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1913284 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 234.33 |
| Procent renhed | 97% |