Få mere at vide
4-n-Octyloxybenzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11405536
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405536 5 g 5g
11415536 25 g 25g
11425536 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20692.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24083-13-4 | C15H22O2 | 234,339 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24083-13-4
Molekylær formel C15H22O2
Molekylvægt (g/mol) 234.339
MDL nummer MFCD00014136
InChI nøgle KVOWZHASDIKNFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-octyloxy benzaldehyde, 4-octyloxybenzaldehyde, 4-n-octyloxybenzaldehyde, p-octyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-octyloxy, p-octyloxy benzaldehyde, p-n-octoxy benzaldehyde, p-n-octyloxybenzaldehyde, acmc-209g8t
PubChem CID 90358
IUPAC navn 4-octoxybenzaldehyd
SMIL CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Octyloxybenzaldehyde
Tæthed 0.982
Kogepunkt 140°C to 142°C (0.1 mmHg)
Brydningsindeks 1.522
Mængde 5 g
Beilstein 1913284
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 234.33
Procent renhed 97%