Få mere at vide
4'-n-Octylbiphenyl-4-carbonitrile, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443447
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15443447
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26318.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Termobarometrien af termotropiske flydende krystaller er mulig ved Berthelot-metoden med metalrør, og dens udvidelse i undertryksområdet vil være interessant for undersøgelsen af organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
The thermobarometry of thermotropic liquid crystals is feasible by the metal tube Berthelot method, and its extension in the negative-pressure range will be interesting for the study of organic compounds.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52709-84-9
Molekylær formel C21H25N
Molekylvægt (g/mol) 291.44
MDL nummer MFCD00075146
InChI nøgle CSQPODPWWMOTIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-4'-octylbiphenyl, 4'-octyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-4-octylphenyl benzonitrile, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-octyl, 4-octylcyanodiphenyl, k 24 liquid crystal, cb 8, 4'-octyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-octyl 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-octyl-4'-cyanobiphenyl
PubChem CID 104289
IUPAC navn 4-(4-octylphenyl)benzonitrile
SMIL CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-n-Octylbiphenyl-4-carbonitrile
Smeltepunkt 20°C to 22°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 291.43
Procent renhed 99%