Få mere at vide
4'-n-octylbiphenyl-4-carbonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431190
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431190 1 g 1g
15443447 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431190 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26318.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 52709-84-9 | Molekylær formel: C21H25N | Molekylvægt: 291,44 g/mol
Termobarometrien af termotrope flydende krystaller er mulig ved hjælp af metalrørs-Berthelot-metoden, og dens udvidelse i det negative trykområde vil være interessant for studiet af organiske forbindelser.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Termobarometrien af termotrope flydende krystaller er mulig ved hjælp af metalrørs-Berthelot-metoden, og dens udvidelse i det negative trykområde vil være interessant for studiet af organiske forbindelser.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52709-84-9
Molekylær formel C21H25N
Molekylvægt (g/mol) 291.44
MDL nummer MFCD00075146
InChI nøgle CSQPODPWWMOTIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-4'-octylbiphenyl, 4'-octyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-4-octylphenyl benzonitrile, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-octyl, 4-octylcyanodiphenyl, k 24 liquid crystal, cb 8, 4'-octyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-octyl 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-octyl-4'-cyanobiphenyl
PubChem CID 104289
IUPAC navn 4-(4-octylphenyl)benzonitril
SMIL CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-n-Octylbiphenyl-4-carbonitrile
Smeltepunkt 20 °C til 22 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 291.43
Procent renhed 99%