Få mere at vide
4-n-Octylbenzoic acid, 99%
Artikelnummer. 11489682
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489682 1 g 1g
11499682 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489682 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10777.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3575-31-3 | C15H22O2 | 234.339 g/mol
4-n-octylbenzoesyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-n-octylbenzoesyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol, varm hexan, varm ethanol og 2-propanol og toluen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3575-31-3
Molekylær formel C15H22O2
Molekylvægt (g/mol) 234.339
MDL nummer MFCD00042649
InChI nøgle ZQLDNJKHLQOJGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-octylbenzoic acid, benzoic acid, 4-octyl, p-octylbenzoic acid, para-octylbenzoic acid, benzoic acid, p-octyl, p-n-octyl benzoic acid, p-octyl benzoic acid, 4-n-octylbenzoicacid, p-n-octylbenzoic acid, maybridge1_001984
PubChem CID 19147
IUPAC navn 4-octylbenzoesyre
SMIL CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Octylbenzoic acid
Smeltepunkt 97°C to 98°C
Mængde 1 g
Beilstein 1954607
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,hot hexane,hot ethanol and 2-propanol and toluene. Insoluble in water.
Formel vægt 234.34
Procent renhed 99%