missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4'-n-Octylacetophenone, 98%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11494894
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494894 5 g 5g
11484894 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11494894 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13817.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 10541-56-7
Molekylær formel C16H24O
Molekylvægt (g/mol) 232.37
MDL nummer MFCD00043682
InChI nøgle GARQDIVXKVBJFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-octylphenyl ethanone, p-octylacetophenone, 4'-n-octylacetophenone, 4'-octylacetophenone, ethanone, 1-4-octylphenyl, p-n-octylacetophenone, 4-n-octylacetophenone, acetophenone, 4'-octyl, 1-acetyl-4-octylbenzene, p-octylaceto-phenone
PubChem CID 66344
IUPAC navn 1-(4-octylphenyl)ethanone
SMIL CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(C)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-n-Octylacetophenone
Kogepunkt 152°C to 153°C (1 mmHg)
Mængde 5 g
Formel vægt 232.37
Procent renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.