Få mere at vide
4'-n-Octylacetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11484894
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484894 1 g 1g
11494894 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484894 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13817.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10541-56-7
Molekylær formel C16H24O
Molekylvægt (g/mol) 232.37
MDL nummer MFCD00043682
InChI nøgle GARQDIVXKVBJFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-octylphenyl ethanone, p-octylacetophenone, 4'-n-octylacetophenone, 4'-octylacetophenone, ethanone, 1-4-octylphenyl, p-n-octylacetophenone, 4-n-octylacetophenone, acetophenone, 4'-octyl, 1-acetyl-4-octylbenzene, p-octylaceto-phenone
PubChem CID 66344
IUPAC navn 1-(4-octylphenyl)ethanone
SMIL CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-n-Octylacetophenone
Kogepunkt 152°C to 153°C (1 mmHg)
Mængde 1 g
Formel vægt 232.37
Procent renhed 98%