Få mere at vide
4-(N-Maleimido)benzyl-Alpha-trimethylammoniumiodid, TRC
Artikelnummer. 30476179
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476179 50 mg
30479906 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30476179 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM13500050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34696-66-7
Molekylær formel C14 H17 N2 O2 . I
Molekylvægt (g/mol) 372.2
IUPAC navn [4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)phenyl]methyl-trimethylazanium; Jodid
SMIL [I-].C[N+](C)(C)Cc1ccc(cc1)N2C(=O)C=CC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(N-Maleimido)benzyl-a-trimethylammonium Iodide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H17N2O2.HI/c1-16(2,3)10-11-4-6-12(7-5-11)15-13(17)8-9-14(15)18;/h4-9H,10H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 372.0335