Få mere at vide
4-n-Hexyloxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11460853
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460853 5 g 5g
11470853 25 g 25g
11480853 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460853 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13287.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5736-94-7 | C13H18O2 | 206,285 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5736-94-7
Molekylær formel C13H18O2
Molekylvægt (g/mol) 206.285
MDL nummer MFCD00016615
InChI nøgle GWXUVWKBVROFDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hexyloxy benzaldehyde, 4-hexyloxybenzaldehyde, 4-n-hexyloxybenzaldehyde, p-hexyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hexyloxy, benzaldehyde, p-hexyloxy, p-hexyloxy benzaldehyde, p-hexoxybenzaldehyde, 4-hexyloxbenzaldehyde, p-n-hexyloxybenzaldehyde
PubChem CID 79816
IUPAC navn 4-hexoxybenzaldehyd
SMIL CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Hexyloxybenzaldehyde
Tæthed 0.992
Kogepunkt 149°C to 151°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.53
Mængde 5 g
Beilstein 1912341
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 206.29
Procent renhed 98%