missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4'-n-hexylbiphenyl-4-carboxylsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11424977
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424977 25 g 25g
11404977 1 g 1g
11414977 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11424977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21900.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 59662-48-5 | C19H33O2 | 293.47 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 59662-48-5
Molekylær formel C19H33O2
Molekylvægt (g/mol) 293.47
MDL nummer MFCD00143232
InChI nøgle NWHAWRQJZXUDLX-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-4-hexylphenyl benzoic acid, 4-hexyl-4'-biphenylcarboxylic acid, 4-hexyl-4'-carboxybiphenyl, 4-n-hexylbiphenyl-4'-carboxylic acid, 4'-hexyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, pubchem9069, acmc-209mez, 4'-hexylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4-hexylbiphenyl-4'-carboxylic acid, 4'-hexyl-biphenyl-4-carboxylic acid
PubChem CID 13554588
IUPAC navn 4-(4-hexylphenyl)benzoesyre
SMIL CCCCCCC1CCC(CC1)C1CCC(CC1)C([O-])=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-n-Hexylbiphenyl-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 222°C to 224°C
Mængde 25 g
Formel vægt 282.38
Procent renhed 99%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.