Få mere at vide
4'-n-hexylbiphenyl-4-carboxylsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404977
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404977 1 g 1g
11414977 5 g 5g
11424977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21900.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59662-48-5 | C19H33O2 | 293.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59662-48-5
Molekylær formel C19H33O2
Molekylvægt (g/mol) 293.47
MDL nummer MFCD00143232
InChI nøgle NWHAWRQJZXUDLX-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-4-hexylphenyl benzoic acid, 4-hexyl-4'-biphenylcarboxylic acid, 4-hexyl-4'-carboxybiphenyl, 4-n-hexylbiphenyl-4'-carboxylic acid, 4'-hexyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, pubchem9069, acmc-209mez, 4'-hexylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4-hexylbiphenyl-4'-carboxylic acid, 4'-hexyl-biphenyl-4-carboxylic acid
PubChem CID 13554588
IUPAC navn 4-(4-hexylphenyl)benzoesyre
SMIL CCCCCCC1CCC(CC1)C1CCC(CC1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-n-Hexylbiphenyl-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 222°C to 224°C
Mængde 1 g
Formel vægt 282.38
Procent renhed 99%