Få mere at vide
4-n-hexylbenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 11422217
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422217 5 g 5g
11412217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14168.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 21643-38-9 | C13H18O2 | 206,285 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21643-38-9
Molekylær formel C13H18O2
Molekylvægt (g/mol) 206.285
MDL nummer MFCD00013997
InChI nøgle CPEPWESLFZVUEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-hexyl, 4-n-hexylbenzoic acid, p-hexylbenzoic acid, benzoic acid, p-hexyl, p-n-hexylbenzoic acid, 4n-hexylbenzoic acid, maybridge1_002028, para-n-hexyl benzoic acid, acmc-1chu5, ksc201s3p
PubChem CID 30725
IUPAC navn 4-hexylbenzoesyre
SMIL CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Hexylbenzoic acid
Smeltepunkt 97 °C til 99 °C (C-N)
Mængde 5 g
Beilstein 2046454
Formel vægt 206.29
Procent renhed 99%