Få mere at vide
4'-n-Hexylacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11332816
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332816 10 g 10g
11322816 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08973.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37592-72-6
Molekylær formel C14H20O
Molekylvægt (g/mol) 204.313
MDL nummer MFCD00043677
InChI nøgle WWBVHJKFJZBRSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hexylacetophenone, 1-4-hexylphenyl ethanone, 4'-hexylacetophenone, 1-4-hexylphenyl ethan-1-one, 4'-n-hexylacetophenone, ethanone, 1-4-hexylphenyl, 4-n-hexylacetophenone, 4-hexylacetophenone, 1-acetyl-4-hexylbenzene, agarose gpg/le
PubChem CID 123462
IUPAC navn 1-(4-hexylphenyl)ethanone
SMIL CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-n-Hexylacetophenone
Tæthed 0.942
Kogepunkt 132°C to 135°C (2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.514
Mængde 10 g
Beilstein 1942064
Formel vægt 204.31
Procent renhed 97%