Få mere at vide
4-n-Heptyloxybenzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11382806
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382806 5 g 5g
11392806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08966.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27893-41-0 | C14H20O2 | 220,312 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27893-41-0
Molekylær formel C14H20O2
Molekylvægt (g/mol) 220.312
MDL nummer MFCD00016616
InChI nøgle YBCKMIZXHKVONZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-heptyloxybenzaldehyde, 4-heptyloxy benzaldehyde, p-heptyloxybenzaldehyde, 4-n-heptyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-heptyloxy, p-heptyloxy benzaldehyde, 4-n-heptoxybenzaldehyde, 4-heptyloxy-benzaldehyde, p-n-heptoxybenzaldehyde, acmc-209gzj
PubChem CID 119740
IUPAC navn 4-heptoxybenzaldehyd
SMIL CCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Heptyloxybenzaldehyde
Tæthed 0.99
Kogepunkt 152°C to 154°C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.525
Mængde 5 g
Beilstein 1912690
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 220.31
Procent renhed 97%