Få mere at vide
4-n-Heptylbenzoesyre, 99+%
Artikelnummer. 11485167
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485167 25 g 25g
11475167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22589.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 38350-87-7 | C14H20O2 | 220,312 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38350-87-7
Molekylær formel C14H20O2
Molekylvægt (g/mol) 220.312
MDL nummer MFCD00009722
InChI nøgle VSUKEWPHURLYTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-heptyl, 4-n-heptylbenzoic acid, 4-heptylbenzoicacid, 4-heptylbenzoate, p-heptylbenzoic acid, acmc-209izm, 4-n-heptyl-benzoic acid, 4-heptylbenzoic acid
PubChem CID 170036
IUPAC navn 4-heptylbenzoesyre
SMIL CCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Heptylbenzoic acid
Smeltepunkt 101 °C til 102 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2047135
Formel vægt 220.31
Procent renhed ≥99%