Få mere at vide
4-n-Dodecyloxybenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11475327
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475327 25 g 25g
11465327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22689.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 2312-15-4 | C19H30O3 | 306,45 g/mol
4-n-Dodecyloxybenzoesyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-n-Dodecyloxybenzoesyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i N,N-dimethylformamid.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2312-15-4
Molekylær formel C19H30O3
Molekylvægt (g/mol) 306.45
MDL nummer MFCD00002543
InChI nøgle ALQLYJHDBAKLBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dodecyloxy benzoic acid, p-dodecyloxybenzoic acid, 4-n-dodecyloxybenzoic acid, 4-dodecyloxybenzoic acid, benzoic acid, 4-dodecyloxy, benzoic acid, p-dodecyloxy, p-dodecyloxy benzoic acid, 4-dodecyloxy benzoicacid, pubchem2685, acmc-1crse
PubChem CID 75330
IUPAC navn 4-dodecoxybenzoesyre
SMIL CCCCCCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Dodecyloxybenzoic acid
Smeltepunkt 132 °C til 137 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2215914
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i N, N-dimethylformamid.
Formel vægt 306.45
Procent renhed 98%