Få mere at vide
4-n-Dodecyloxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11382766
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382766 1 g 1g
11392766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08889.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24083-19-0 | C19H30O2 | 290,447 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24083-19-0
Molekylær formel C19H30O2
Molekylvægt (g/mol) 290.447
MDL nummer MFCD00043523
InChI nøgle ZBEGLEYBWGNZJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dodecyloxybenzaldehyde, 4-dodecyloxy benzaldehyde, 4-dodecyloxybenzaldehyde, 4-n-dodecyloxybenzaldehyde, p-n-dodecoxy benzaldehyde, p-dodecyloxy benzaldehyde, 4-dodecyloxy-benzaldehyde, p-lauryloxy benzaldehyde, 1-4-formylphenoxy dodecane
PubChem CID 141069
IUPAC navn 4-dodecoxybenzaldehyd
SMIL CCCCCCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Dodecyloxybenzaldehyde
Smeltepunkt 26°C to 29°C
Kogepunkt 165°C (0.005 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 2535031
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 290.45
Procent renhed 98%