Få mere at vide
4-n-Dodecylbenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 15494637
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494637 1 g 1g
15404647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31983.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 21021-55-6 | C19H30O2 | 290,447 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21021-55-6
Molekylær formel C19H30O2
Molekylvægt (g/mol) 290.447
MDL nummer MFCD04972235
InChI nøgle JCHCIOJFCCQEKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dodecylbenzoic acid, benzoic acid, 4-dodecyl, p-n-dodecyl benzoic acid, benzoicacid,4-dodecyl, 4-n-dodecylbenzoic acid
PubChem CID 413311
IUPAC navn 4-dodecylbenzoesyre
SMIL CCCCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Dodecylbenzoic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 290.45
Procent renhed 98%