Få mere at vide
4-n-Decyloxybenzoesyre, 96%
Artikelnummer. 11497716
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497716 25 g 25g
11487716 5 g 5g
11407726 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14703.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5519-23-3 | C17H26O3 | 278,392 g/mol
4-n-Decyloxybenzoesyre, bruges til syntese af flydende krystaller. Det kan også bruges til at reagere med 3-brom-propen til fremstilling af 5-allyloxy-2-phenyl-[1,3]dioxan. Denne reaktion vil kræve reagens tetra-n-butylammoniumbromid og NaH, og menstruum dimethylformamid. Reaktionstiden er 2 timer med temperatur på 20 °C,
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-n-Decyloxybenzoesyre, bruges til syntese af flydende krystaller. Det kan også bruges til at reagere med 3-brom-propen til fremstilling af 5-allyloxy-2-phenyl-[1,3]dioxan. Denne reaktion vil kræve reagens tetra-n-butylammoniumbromid og NaH, og menstruum dimethylformamid. Reaktionstiden er 2 timer med temperatur på 20 °C,
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
smp. 97° (S), 122° (N), 142° (JEG)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5519-23-3
Molekylær formel C17H26O3
Molekylvægt (g/mol) 278.392
MDL nummer MFCD00020360
InChI nøgle NZNICZRIRMGOFG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 138527
IUPAC navn 4-decoxybenzoesyre
SMIL CCCCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Decyloxybenzoic acid
Smeltepunkt 97 °C (S)
Mængde 25 g
Beilstein 2113730
Synonym 4-decyloxy benzoic acid, p-decyloxybenzoic acid, 4-n-decyloxybenzoic acid, 4-decyloxybenzoic acid, benzoic acid,4-decyloxy, benzoic acid, 4-decyloxy, pubchem2671, p-n-decyloxybenzoic acid, 4-decyloxy benzoicacid, para-decyloxy benzoic acid
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 278.39
Procent renhed 96%