Få mere at vide
4-n-Butylbenzylamin, 98%
Artikelnummer. 11436006
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11436006 25 g 25g
11426006 5 g 5g
11446006 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22316.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 57802-79-6 | C11H17N | 163,264 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57802-79-6
Molekylær formel C11H17N
Molekylvægt (g/mol) 163.264
MDL nummer MFCD02258855
InChI nøgle IBVGSPOHLFKLHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-butylbenzylamine, 4-n-butylbenzylamine, 4-butylphenyl methanamine, 4-butylphenyl methylamine, 1-4-butylphenyl methanamine, p-n-butylbenzylamin, 4-butyl-benzylamine, 4-butylbenzenemethanamine, benzenemethanamine, 4-butyl
PubChem CID 4029871
IUPAC navn (4-butylphenyl)methanamin
SMIL CCCCC1=CC=C(C=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Butylbenzylamine
Kogepunkt 89 °C til 91 °C (1 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 163.26
Procent renhed 98%