Få mere at vide
4-n-butylbenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 11426746
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11426746 25 g 25g
11416746 5 g 5g
11436746 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23891.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 20651-71-2 | C11H14O2 | 178,231 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20651-71-2
Molekylær formel C11H14O2
Molekylvægt (g/mol) 178.231
MDL nummer MFCD00002571
InChI nøgle JFKUBRAOUZEZSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butylbenzoic acid, benzoic acid, 4-butyl, 4-butyl-benzoic acid, p-butylbenzoic acid, p-n-butylbenzoic acid, p-butyl benzoic acid, 4-butylbenzoicacid, p-n-butyl benzoic acid, acmc-209fcp, 4-n-butyl-benzoic acid
PubChem CID 88631
IUPAC navn 4-butylbenzoesyre
SMIL CCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-n-Butylbenzoic acid
Smeltepunkt 100 °C til 113 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 178.23
Procent renhed 99%