Få mere at vide
4'-n-butylacetophenon, 97%
Artikelnummer. 11408166
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408166 5 g 5g
11418166 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15296.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37920-25-5 | C12H16O | 176,26 g/mol
4'-n-butylacetophenon anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4 -′n-butylacetophenon anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37920-25-5
Molekylær formel C12H16O
Molekylvægt (g/mol) 176.26
MDL nummer MFCD00017500
InChI nøgle MQESVSITPLILCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-butylacetophenone, 1-4-butylphenyl ethanone, ethanone, 1-4-butylphenyl, p-butylacetophenone, 1-4-butylphenyl ethan-1-one, p-n-butylacetophenone, 4'-n-butylacetophenone, unii-6738cf9z8v, 1-acetyl-4-butylbenzene, 1-4-butyl-phenyl ethanone
PubChem CID 123470
IUPAC navn 1-(4-butylphenyl)ethanon
SMIL CCCCC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-n-Butylacetophenone
Tæthed 0.957
Kogepunkt 101°C to 102°C (1.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 176.26
Procent renhed 97%