Få mere at vide
4'-n-Butylacetophenone, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11924861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11924861 5 mL Glass bottle 5ml
1 options
Artikelnummer. 11924861 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441560050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-n-Butylacetophenone
CAS 37920-25-5
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.9570g/mL
Kogepunkt 101°C to 102°C (1.5 mmHg)
Flammepunkt >113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C12H16O
MDL nummer MFCD00017500
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.957
Synonym 4'-butylacetophenone, 1-4-butylphenyl ethanone, ethanone, 1-4-butylphenyl, p-butylacetophenone, 1-4-butylphenyl ethan-1-one, p-n-butylacetophenone, 4'-n-butylacetophenone, unii-6738cf9z8v, 1-acetyl-4-butylbenzene, 1-4-butyl-phenyl ethanone
InChI nøgle MQESVSITPLILCO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
IUPAC navn 1-(4-butylphenyl)ethan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 176.26
PubChem CID 123470
Formel vægt 176.26
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • 4