Få mere at vide
4-n-butoxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11437897
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11437897 25 g 25g
11427897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16570.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5203-14-5
Molekylær formel C11H13NO
Molekylvægt (g/mol) 175.231
MDL nummer MFCD00043482
InChI nøgle RRGQINKVTNAIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-butoxybenzonitrile, 4-n-butoxybenzonitrile, benzonitrile, 4-butoxy, 4-n-butoxy benzonitrile, 4-butoxy-benzonitrile, 4-butoxybenzenecarbonitrile, pubchem7926, acmc-209kxf, 4-butoxybenzonitrile
PubChem CID 138435
IUPAC navn 4-butoxybenzonitril
SMIL CCCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Butoxybenzonitrile
Tæthed 0.999
Kogepunkt 242 °C til 244 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.5255
Mængde 25 g
Beilstein 2834664
Formel vægt 175.23
Procent renhed 97%