Få mere at vide
4-n-butoxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11427897
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427897 5 g 5g
11437897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16570.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5203-14-5
Molekylær formel C11H13NO
Molekylvægt (g/mol) 175.231
MDL nummer MFCD00043482
InChI nøgle RRGQINKVTNAIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-butoxybenzonitrile, 4-n-butoxybenzonitrile, benzonitrile, 4-butoxy, 4-n-butoxy benzonitrile, 4-butoxy-benzonitrile, 4-butoxybenzenecarbonitrile, pubchem7926, acmc-209kxf, 4-butoxybenzonitrile
PubChem CID 138435
IUPAC navn 4-butoxybenzonitril
SMIL CCCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Butoxybenzonitrile
Tæthed 0.999
Kogepunkt 242°C to 244°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.5255
Mængde 5 g
Beilstein 2834664
Formel vægt 175.23
Procent renhed 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.