Få mere at vide
4-n-Butoxybenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11447064
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447064 100 g 100g
11437064 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447064 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21506.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 1498-96-0 | C11H14O3 | 194,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1498-96-0
Molekylær formel C11H14O3
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00002546
InChI nøgle LAUFPZPAKULAGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-butoxybenzoic acid, 4-n-butoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-butoxy, benzoic acid, p-butoxy, p-butyloxybenzoic acid, 4-butoxy-benzoic acid, 4-butyloxybenzoic acid, p-n-butoxybenzoic acid, p-n-butyloxybenzoic acid, 4-n-butyloxybenzoic acid
PubChem CID 72971
IUPAC navn 4-butoxybenzoesyre
SMIL CCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Butoxybenzoic acid
Smeltepunkt 146 °C til 147 °C (C-N)
Mængde 100 g
Formel vægt 194.23
Procent renhed 98%