Få mere at vide
4-n-Butoxyanilin, 97%
Artikelnummer. 11498147
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498147 5 g 5g
11324699 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11498147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17528.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4344-55-2 | C10H15NO | 165,236 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4344-55-2
Molekylær formel C10H15NO
Molekylvægt (g/mol) 165.236
MDL nummer MFCD00007866
InChI nøgle UBRIHZOFEJHMIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-butoxyaniline, benzenamine, 4-butoxy, p-butyloxyaniline, 4-n-butoxyaniline, aniline, p-butoxy, p-aminophenol n-butyl ether, 4-butyloxybenzenamine, aminophenyl-n-butyl ether, 4-butyloxyaniline, 4-butyloxy aniline
PubChem CID 20352
IUPAC navn 4-butoxyanilin
SMIL CCCCOC1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Butoxyaniline
Tæthed 0.992
Kogepunkt 84 °C til 86 °C (0,05 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.538
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2084421
Formel vægt 165.24
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-n-Butoxyaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-n-Butoxyaniline