Få mere at vide
4-(n-Butoxy)phenylacetic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11318055
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318055 1 g 1g
11328055 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318055 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08231.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4547-57-3
Molekylær formel C12H16O3
Molekylvægt (g/mol) 208.257
MDL nummer MFCD00016832
InChI nøgle KLJMYYFCWBVKEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-butoxyphenylacetic acid, 4-n-butoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-butoxy, 2-4-butoxyphenyl acetic acid, acetic acid, p-butoxyphenyl, 4-butoxyphenyl acetic acid, 4-butoxybenzeneacetic acid, p-butoxyphenyl acetic acid, 4-butoxy-phenyl-acetic acid, p-butoxyphenylacetic acid
PubChem CID 78304
IUPAC navn 2-(4-butoxyphenyl)acetic acid
SMIL CCCCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(n-Butoxy)phenylacetic acid
Smeltepunkt 87°C to 89°C
Mængde 1 g
Beilstein 1105534
Formel vægt 208.26
Procent renhed ≥98%