Få mere at vide
4-Morpholinylsulfur trifluoride, 95%
Artikelnummer. 11359685
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359685 1 g 1g
11369685 5 g 5g
11379685 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359685 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19751.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51010-74-3 | C4H8F3NOS | 175.169 g/mol
4-Morpholinylsvovltrifluorid er inkorporeret i fluorering af trihexanoler. Det bruges som et nukleofilt fluoreringsmiddel med større termisk stabilitet. Det bruges også til fremstilling af prolinanaloger og til fremstilling af difluorpiperidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Morpholinylsvovltrifluorid er inkorporeret i fluorering af trihexanoler. Det bruges som et nukleofilt fluoreringsmiddel med større termisk stabilitet. Det bruges også til fremstilling af prolinanaloger og til fremstilling af difluorpiperidiner.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med baser og oxiderende og baser. Opbevares under tør inert gas. Det er følsomt over for fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51010-74-3
Molekylær formel C4H8F3NOS
Molekylvægt (g/mol) 175.169
MDL nummer MFCD00037057
InChI nøgle UFXIRMVZNARBDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym morpholinosulfur trifluoride, morpholinosulfurtrifluoride, morph-dast, 4-trifluoro-$l^ 4-sulfanyl morpholine, 4-trifluoro-??-sulfanyl morpholine, morpholinosulphur trifluoride, morpho-dast, acmc-209krh, trifluoro morpholin-4-yl, morpholinotrifluorosulfur iv
PubChem CID 2733258
IUPAC navn trifluor(morpholin-4-yl)-$1^{4}-sulfan
SMIL C1COCCN1S(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Morpholinylsulfur trifluoride
Tæthed 1.436
Kogepunkt 41°C to 42°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt 76°C (168°F)
Brydningsindeks 1.4545
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 606224
Følsomhed Moisture sensitive; May form a precipitate
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 175.17
Procent renhed 95%