Få mere at vide
[4-(morpholinomethyl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10726735
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10726735 5 g 5g
10351093 250 mg 250mg
10127512 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10726735 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29309DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 91271-65-7
Molekylær formel C12H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 207.273
MDL nummer MFCD04974050
InChI nøgle MWVQMAWLNHACQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinomethyl phenyl methanol, 4-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanol, zlchem 1288, n-4-hydroxymethylbenzyl morpholine, 4-morpholin-4-ylmethyl-phenyl-methanol, 4-morpholin-4-yl methyl phenyl methanol, 4-morpholin-4-ylmethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 2795499
IUPAC navn [4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanol
SMIL C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 207.27
Procent renhed 97%