Få mere at vide
4-(morpholinomethyl)benzoesyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245474
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10245474 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10127892 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10012172 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10245474 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29301EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 62642-62-0
Molekylær formel C12H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 221.256
InChI nøgle QYBXZYYECZFQRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinomethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzoic acid, 4-4-morpholinemethyl benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl, timtec-bb sbb011465, cbmicro_000050, acmc-1b2v0, 4-morpholinomethylbenzoic acid
PubChem CID 703507
IUPAC navn 4-(morpholin-4-ylmethyl)benzoesyre
SMIL C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Morpholinomethyl)benzoic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 221.25
Procent renhed 97%