Få mere at vide
4-(morpholinomethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10613455
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10613455 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10046242 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10444962 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10613455 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29304EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 82413-63-6
Molekylær formel C12H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 205.257
MDL nummer MFCD05865107
InChI nøgle KMAHWHPUXGNVBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinomethyl benzaldehyde, 4-morpholin-4-ylmethyl benzaldehyde, 4-morpholinomethyl-benzaldehyde, 4-4-morpholinylmethyl benzaldehyde, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzaldehyde, 4-4-carboxaldehydebenzyl morpholine, benzaldehyde,4-4-morpholinylmethyl
PubChem CID 2795498
IUPAC navn 4-(morpholin-4-ylmethyl)benzaldehyd
SMIL C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Morpholinomethyl)benzaldehyde
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 205.26
Procent renhed 95%