Få mere at vide
4-(morpholinomethyl)anilin, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10550423
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10550423 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10517863 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10357304 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10550423 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29314CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 51013-67-3
Molekylær formel C11H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 192.262
InChI nøgle WNYFVEFUHMDIRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinomethyl aniline, 4-morpholin-4-ylmethyl aniline, 4-morpholin-4-ylmethylphenylamine, 4-morpholin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 4-4-morpholinylmethyl, 4-4-morpholinylmethyl aniline, 4-morpholin-4-ylmethyl-aniline, 4-morpholin-4-ylmethyl phenylamine, acmc-209krj, 4-morpholinomethyl-aniline
PubChem CID 776851
IUPAC navn 4-(morpholin-4-ylmethyl)anilin
SMIL C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-(Morpholinomethyl)aniline
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 192.26
Procent renhed 95%