Få mere at vide
4-Morpholinepropionitrile, 98+%
Artikelnummer. 11382557
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382557 5 g 5g
11392557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11382557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11664.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4542-47-6 | C7H12N2O | 140.186 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4542-47-6
Molekylær formel C7H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 140.186
MDL nummer MFCD00006178
InChI nøgle WXVKGHVDWWXBJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinopropionitrile, 3-morpholin-4-yl propanenitrile, 3-4-morpholino propionitrile, 4-morpholinepropanenitrile, cyanoethylmorpholine, 4-morpholinepropionitrile, beta-morpholinopropionitrile, n-2-cyanoethyl morpholine, propionitrile, 3-morpholino, 3-morpholinopropanenitrile
PubChem CID 78298
IUPAC navn 3-morpholin-4-ylpropaannitril
SMIL C1COCCN1CCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Morpholinepropionitrile
Smeltepunkt 20°C to 21°C
Kogepunkt 106°C to 109°C (7 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Beilstein 110425
Formel vægt 140.19
Procent renhed ≥98%