Få mere at vide
4-(morpholin-4-sulfonyl)-benzensulfonylchlorid, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10643793
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10643793 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10570922 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10071624 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10643793 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00516DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 465514-13-0
Molekylær formel C10H12ClNO5S2
Molekylvægt (g/mol) 325.778
InChI nøgle ZZSBUDUHESWZJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholin-4-ylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-morpholinosulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl-benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl phenylsulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl-benzenesulfonylchloride
PubChem CID 2779790
IUPAC navn 4-morpholin-4-ylsulfonylbenzensulfonylchlorid
SMIL C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Morpholine-4-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 325.79
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk